Merck
UC18
(±)-Geosmin
≥97% (GC), liquid (oil)
Synonym(e):
2β,6α-Dimethylbicyclo[4.4.0]decan-1β-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.30
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (GC)
Form:
liquid (oil)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(±)-Geosmin, ≥97% (GC)
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
liquid (oil)
color
colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CCCC2(C)CCCCC12O
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3
InChI key
JLPUXFOGCDVKGO-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-Geosmin wird als Standard in CG-MS-basierten Analyseverfahren eingesetzt. Geosmin wurde auch zur Untersuchung seiner Adsorption auf Aktivkohle verwendet.
Biochem/physiol Actions
(±)-Geosmin wird von Stretomyces coelicolor und Cyanobakterien produziert.
Geosmin ist ein natürlich vorkommendes Biomolekül, das zum erdigen oder modrigen Geschmack und Geruch in Wasser beiträgt. Diese Wasserverunreinigung kann von Menschen in ng/l-Konzentrationen (Billionstel, parts per trillion) erkannt werden.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)