Merck
W315303
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanon
97%, FG
Synonym(e):
Ahornsirup-Furanon, Ethyl-Bockshornklee-Lacton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
FEMA-Nummer:
3153
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2300
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
10.023
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
caramel; maple; fruity; sweet
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
83-86 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-35 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
caramel; maple; fruity; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC1OC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-4(2)6(8)7(9)10-5/h5,8H,3H2,1-2H3
InChIKey
IUFQZPBIRYFPFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanon ist einer der Hauptaromastoffe in Röstkaffee. In der Natur kommt es in Früchten wie Brombeeren, Himbeeren und Blaubeeren vor.
Anwendung
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 5-ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone, CAS Registry Number 698-10-2.: Diese Studie bewertet die Sicherheit von 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanon als Duftstoff und liefert umfassende toxikologische Daten und Sicherheitsprofile (API et al., 2024).
  • Elucidating the Odor-Active Aroma Compounds in Alcohol-Free Beer and Their Contribution to the Worty Flavor.: Diese Forschungsarbeit identifiziert und quantifiziert die Aromaverbindungen, die für den Geschmack von alkoholfreiem Bier verantwortlich sind, und unterstreicht die wichtige Rolle von 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanon (Piornos et al., 2020).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marije van Beilen et al.
PloS one, 6(9), e23857-e23857 (2011-10-05)
Little is known about the influence of visual characteristics other than colour on flavor perception, and the complex interactions between more than two sensory modalities. This study focused on the effects of recognizability of visual (texture) information on flavor perception
Flavor chemistry of small fruits: blackberry, raspberry, and blueberry.
Du X & Qian M.
ACS Symp. Ser., 1035, 27?43-27?43 (2010)
Sensory study on the character impact odorants of roasted Arabica coffee.
Czerny M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(2), 695-699 (1999)
Isabelle Effenberger et al.
Scientific reports, 9(1), 10943-10943 (2019-07-31)
Glucosyltransferases are versatile biocatalysts to chemically modify small molecules and thus enhance their water solubility and structural stability. Although the genomes of all organisms harbor a multitude of glucosyltransferase genes, their functional characterization is hampered by the lack of high-throughput
Ali Douaki et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(6) (2020-06-19)
Furaneol is a widely used flavoring agent, which can be naturally found in different products, such as strawberries or thermally processed foods. This is why it is extremely important to detect furaneol in the food industry using ultra-sensitive, stable, and