Wichtige Dokumente
W303801
Sucroseoctaacetat
≥97%, FG
Synonym(e):
D-(+)-Saccharoseoctaacetat, Saccharose-octaacetat
Größe auswählen
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
Assay
≥97%
Optische Aktivität
[α]20/D +59°, c = 2.5 in ethanol
bp
260 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
82-85 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COC(C)=O)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChIKey
ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Anwendung
- High-Degree Concentration Organic Solvent Forward Osmosis for Pharmaceutical Pre-Concentration.: Untersuchung des Potenzials von Vorwärtsosmose-Technologien in organischen Lösungsmitteln für pharmazeutische Anwendungen mit Schwerpunkt auf Vorkonzentrationsprozessen, die von den stabilisierenden Effekten von Saccharose-Octaacetat profitieren können (Takada et al., 2024).
- Nutrient-conditioned intake stimulation does not require a distinctive flavor cue in rats.: Untersucht verhaltensbezogene Reaktionen von Ratten auf verschiedene Geschmacksrichtungen, einschließlich Sucroseoctaacetat, und zeigt auf, was dies für das Verständnis der Ernährungsentscheidungen des Menschen und die Entwicklung von Lebensmittelzusatzstoffen bedeutet (Sclafani et al., 2020).
- Discrimination of Isointense Bitter Stimuli in a Beer Model System.: Untersucht die Fähigkeit von Individuen, in einem kontrollierten Bierverkostungsmodell zwischen verschiedenen bitteren Verbindungen, einschließlich Sucroseoctaacetat, zu unterscheiden, was Einfluss auf die Lebensmittelwissenschaft und die Produktentwicklung haben kann (Higgins and Hayes, 2020).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?