Merck
W251607
Sigma-Aldrich
Geranyl phenylacetate
stabilized, FCC
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.38
FEMA-Nummer:
2516
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
231
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.704
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Enthält
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Verunreinigungen
~25% citronellyl phenylacetate
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
278 °C (lit.)
Dichte
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
floral
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H24O2/c1-15(2)8-7-9-16(3)12-13-20-18(19)14-17-10-5-4-6-11-17/h4-6,8,10-12H,7,9,13-14H2,1-3H3/b16-12+
InChIKey
UXAIJXIHZDZMSK-FOWTUZBSSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)