Fortfahren mit
W4394
Withaferin A
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
5,6-Epoxy-4,27-dihydroxy-1-oxowitha-2,24-dienolid, Withaferin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 570,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H38O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
€ 570,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant (Withania somnifera)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mp
252-253 °C
functional group
epoxy, ketone
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(CO)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4C[C@H]5O[C@]56[C@@H](O)C=CC(=O)[C@]6(C)[C@H]4CC[C@]23C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
Application
Withaferin A wurde zur Behandlung von HEK293-Zellen verwendet, um seine Wirkung auf die Mukoviszidose-Entzündung zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Withaferin A ist ein steroidales Lacton, das aus der Pflanze Withania somnifera isoliert wird. Es hat stark entzündungshemmende Eigenschaften, da es die Aktivierung des NF-κ-B-Signalweges hemmt. Die Anti-Tumor-Aktivität von Withaferin A ist auf seine Fähigkeit zurückzuführen, die Zytoskelettarchitektur zu verändern, indem es Annexin II bindet und die F-Aktin-Quervernetzungen unterbricht. Withaferin A hemmt auch die Angiogenese durch Bindung an Vimentin und F-Aktin.
Steroidales Lacton, das eine Zytotoxizität gegenüber Tumorzellen aufweist. Schützende Wirkungen, die auf eine antilipidperoxidative, antioxidative und entgiftende Funktion zurückgeführt werden.
Preparation Note
Withaferin A ergibt eine klare, farblose Lösung in Methanol bei 1 mg/mL.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
68153589910PHL89824
Withaferin A phyproof® Reference Substance
PHL89824
Withaferin A
description
≥95% (HPLC)
description
A cell-permeable steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties.
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
biological source
plant (Withania somnifera)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
functional group
epoxy, ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Withaferin A
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
438.8 °F
flash_point_c
226 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How does one solubilize Product W4394, Withaferin A?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich tests Product W4394, Withaferin A, for solubility using methanol at a concentration of 1 mg/mL. Information in our files indicates that it is also soluble in DMSO and ethanol.
      Helpful?
  3. What is the solution stability of Product W4394, Withaferin A?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich does not test the Product W4394, Withaferin A, for solution stability. Information in our files indicates that although it is best to use freshly prepared solution when possible. However, if stock solutions must be stored, we would recommend they be stored in frozen aliquots at -20°C or below for about one month.
      Helpful?
  4. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.