Fortfahren mit
M6751
5-Methylcytosin -hydrochlorid
≥99%, synthetic (organic), crystalline powder
Synonym(e):
4-Amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 286,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.59
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
261-223-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
crystalline powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
€ 286,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Methylcytosin -hydrochlorid, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystalline powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
O=C1NC(N)=C(C)C=N1.[H]Cl
InChI
1S/C5H7N3O.ClH/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6;/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9);1H
InChI key
ANWMULVRPAUPJT-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Methylcytosine is used in studies of DNA methylation processes (epigenetics).
5-Methylcytosine hydrochloride has been used as standard in high performance liquid chromatography (HPLC) for the estimation of global methylation rates. It has also been used in high-resolution mass spectroscopic analysis.
Biochem/physiol Actions
5-Methylcytosine mediates gene expression, genomic imprinting and inhibition of transposable elements. It is closely associated with translational fidelity and tRNA recognition.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3506I6875284769
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
98%
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
formic acid: 50 mg/mL
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)