Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 198,00 |
4 x 25 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 409,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit (recombinant)
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
EM05201, recombinant monoclonal
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
observed mol wt 114.54 kDa
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable (peptide)
isotype
IgG
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB6(3694)
General description
Jeder ZooMAb-Antikörper wird durch unser proprietäres rekombinantes Expressionssystem hergestellt, zur Homogenität aufgereinigt und präzise abgefüllt, um eine robuste und hochgradig reproduzierbare Konsistenz von Charge zu Charge zu erzeugen. Nur die leistungsstärksten Klone werden zur Verwendung durch Forschende freigegeben. Jeder Antikörper wird für hohe Spezifizität und Affinität in verschiedenen Anwendungen validiert, einschließlich der Anwendung, für die er am häufigsten eingesetzt wird. ZooMAb-Antikörper sind zuverlässig verfügbar und jederzeit versandbereit.
Erfahren Sie hier mehr über ZooMAb.
Immunogen
Rekombinante Fragmente, die den Aminosäuren 31-987 von Integrin-alphaV und 24-706 von Integrin-beta6 entsprechen.
Application
Immunzytochemische Analyse: Eine Verdünnung von 1:100 einer repräsentativen Charge wies Integrin-alphaV-beta6 in HT-29-Zellen nach.
Durchflusszytometrische Analyse: 0,1 μg einer repräsentativen Charge wies Integrin-alphaV-beta6 in HT-29-Zellen nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Integrin-alphaV-beta6 in HT-29-Zelllysat nach. (Goodman, SL et al. (2012) Biol Open. 1(4):329-40).
Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| clone EM05201, recombinant monoclonal | clone EM01309, recombinant monoclonal | clone recombinant monoclonal | clone EM00212, monoclonal, recombinant monoclonal |
| Gene Information human ... ITGB6(3694) | Gene Information human ... ITGAV(3685) | Gene Information human ... ITGAV(3685) | Gene Information human ... ITGB3(3690) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit (recombinant) | biological source rabbit (recombinant) | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| species reactivity human, rat | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?