Merck
W242802
Sigma-Aldrich
Ethylisobutyrat
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Ethyl-2-methylpropanoat
Größe auswählen
W242802-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 69,00
9 KG
€ 250,00
20 KG
€ 482,00
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W242802-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 69,00
9 KG
€ 250,00
20 KG
€ 482,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
FEMA-Nummer:
2428
Beilstein:
773846
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
288
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.413
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
ethereal; fruity; sweet
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4.01 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 33.8 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; fruity; sweet
SMILES String
CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethylisobutyrat ist ein intensiver Geruchsstoff in Orangen[1], Grapefruit[2] und nativen griechischen Olivenölen.[3]
Anwendung
  • Recyclable polymeric pi-acid catalyst effective on Mannich-type reaction in water.: In dieser Studie wird der Einsatz eines recyclebaren polymerischen pi-Säure-Katalysators untersucht, der Mannich-Reaktionen in wässrigen Umgebungen effektiv fördert und ein Potenzial für die Verbesserung nachhaltiger chemischer Prozesse durch wasserbasierte Reaktionen aufweist (Masaki Y et al., 2006).
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Evaluation of aroma differences between hand-squeezed juices from Valencia late and Navel oranges by quantitation of key odorants and flavor reconstitution experiments.
Buettner A & Schieberle P.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(5), 2387-2394 (2001)
Evaluation and quantification of potent odorants of Greek virgin olive oils.
Blekas G & Guth H.
Developments in food science, 37, 419-427 (1995)
Evaluation of key aroma compounds in hand-squeezed grapefruit juice (Citrus paradisi Macfayden) by quantitation and flavor reconstitution experiments.
Buettner A & Schieberle P.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(3), 1358-1363 (2001)
Philippe Renault et al.
International journal of food microbiology, 207, 40-48 (2015-05-24)
The aim of this work was to study ester formation and the aromatic impact of Torulaspora delbrueckii when used in association with Saccharomyces cerevisiae during the alcoholic fermentation of must. In order to evaluate the influence of the inoculation procedure
Amélie Slegers et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 10980-11016 (2015-06-18)
Developed from crosses between Vitis vinifera and North American Vitis species, interspecific hybrid grape varieties are becoming economically significant in northern areas, where they are now extensively grown for wine production. However, the varietal differences between interspecific hybrids are not