Fortfahren mit
1265515
USP
Ethylenglycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethylenglycol, 1,2-Ethandiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 486,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505945
€ 486,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und im herausgebenden Arzneibuch festgelegt bereitgestellt. Sämtliche dieses Produkt unterstützenden Informationen, einschließlich dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) und jedweden Informationsbroschüren, wurden im Auftrag der herausgebenden Pharmakopöe entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website der herausgebenden Pharmakopöe.
Application
Der USP-Referenzstandard Ethylenglykol ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Kompendien festgelegt. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Propylenglykol
  • Polyethylenglykol 3350
  • Nicht-kristallisierende Sorbitlösung
  • Polyoxyl 40 Hydrogeniertes Hydriertes Rizinusöl
  • Maltitlösung
  • Sorbitlösung
  • Sorbit-Sorbitan-Lösung
  • Dapagliflozin-Propandiol
Analysis Note
Diese Produkte sind lediglich für die Verwendung bei Tests und Assays bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere konzipiert und dürfen nicht bei der Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jedweder Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16015651.0962185978
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
reagent grade
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
environmental
vapor density
2.1 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
2.1 (vs air)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.431-1.433
refractive index
n20/D 1.431
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenglycol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
239.0 °F - open cup
flash_point_c
115 °C - open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf