Wichtige Dokumente
246085
Ethylisobutyrat
99%
Synonym(e):
2-Methylpropanoic acid ethyl ester, 2-Methylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dimethylacetate, Ethyl 2-methyl-1-propanoate, Ethyl 2-methylpropanoate, Ethyl 2-methylpropionate, Ethyl isobutanoate
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.01 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
40 mmHg ( 33.8 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?