W274208
Methylpropionat
≥98%, FG
Synonym(e):
Methyl propanoate, Propanoic acid methyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98%
Selbstzündungstemp.
876 °F
Expl.-Gr.
13 %
Brechungsindex
n20/D 1.376 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−88 °C (lit.)
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; fruity; strawberry
SMILES String
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
28.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-2 °C - closed cup