Merck
W209619
Sigma-Aldrich
Sternanisöl
natural, FG
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2096
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
238n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
Illicium verum Hook. f. (also Badiane)
Qualitätsniveau
Qualität
FG
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Optische Aktivität
[α]20/D −1°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
Dichte
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
anise
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)