Merck
404713
Sigma-Aldrich
Chlordiisobutyloctadecylsilan
technical grade, 85%
Größe auswählen
5 ML
€ 91,90
€ 91,90
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 91,90
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)17Si[CH2CH(CH3)2]2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 91,90
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Assay
85%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
140-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H55ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(27,23-25(2)3)24-26(4)5/h25-26H,6-24H2,1-5H3
InChIKey
LAMXXRLSKVGVCO-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
remainder octadecane
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)