Fortfahren mit
10521
Anisöl
nature identical
Synonym(e):
Anise seed oil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12164502
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
629884
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.552-1.561, n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
density
0.980 g/mL at 25 °C (lit.), 0.978-0.990 (D20/4 )
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1036959W209902W209910
USP
USP
1036959
Anisöl
description
nature identical
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98%, FCC, FG
description
natural, ≥98%, FG
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
259 °C (lit.)
bp
259 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.554 (lit.), n20/D 1.552-1.561
refractive index
n20/D 1.554 (lit.)
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
density
0.978-0.990 (D20/4 ), 0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anisöl
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)