Merck
W200808
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-butanon
primarily dimer, ≥95%, FG
Synonym(e):
Acetoin, Acetylmethylcarbinol
Größe auswählen
W200808-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 126,00
5 KG
€ 388,00
25 KG
€ 1.330,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W200808-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 126,00
5 KG
€ 388,00
25 KG
€ 1.330,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
FEMA-Nummer:
2008
Beilstein:
385636
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
749
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.051
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15 °C (monomer)
90 °C (dimer) (lit.)
Löslichkeit
acetone: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
butter; creamy; cheesy
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)C(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
InChIKey
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetoin ist ein Acyloinderivat.[1] In Gegenwart von Licht und Feuchtigkeit wird es zu einem weißen, festen Dimer umgewandelt. Es wird durch die Reduktion von Diacetyl gebildet.[2] Es wurde aus Acetaldehyd synthetisiert.[1]
Acetoin ist eine flüchtige Verbindung, die häufig als Geschmacks- und Geruchsverbindung in Lebensmitteln, Zigaretten, Kosmetika, Detergenzien, chemischer Synthese, Pflanzenwachstumsförderern und biologischer Schädlingsbekämpfung zum Einsatz kommt.[3] Acetoin ist das vorwiegende extrazelluläre Produkt von auf Glucose und anderen fermentierbaren Kohlenstoffquellen gezüchtetem Bacilus subtilis.[4] Es trägt zum mit alkoholischen Getränken assoziierten Geschmack und Geruch bei. Die Produktion von Acetoin durch Weinhefefermentation wurde beschrieben.[5] Acetoin kommt natürlich in butterartigen Lebensmitteln wie Bier, Butter und Käse vor.[2] Die Bestimmung von Diacetyl und Acetoin zur Bewertung der Exposition am Arbeitsplatz in einer Popcornverarbeitungsanlage wurde beschrieben.[2]
Anwendung
  • Role of Volatile Organic Compounds Produced by Kosakonia cowanii Cp1 during Competitive Colonization Interaction against Pectobacterium aroidearum SM2.: Diese Studie untersucht die Rolle flüchtiger organischer Verbindungen, einschließlich Acetoin, die von Kosakonia covanii CP1 bei der Hemmung von Pectobacterium aroidearum SM2 hergestellt werden, und hebt das Potenzial von Acetoin für Anwendungen in der Biokontrolle hervor (Mena Navarro et al., 2024).
  • Chemical imitation of yeast fermentation by the drosophilid-pollinated deceptive trap-flower Aristolochia baetica (Aristolochiaceae).: Die Forschungsarbeit untersucht, wie Aristolochia baetica die Hefefermentierung imitiert, einschließlich der Produktion von Acetoin, um Drosophiliden-Bestäuber anzuziehen und nd unterstreicht die Rolle von Acetoin bei der Interaktion zwischen Pflanzen und Bestäubern (Rupp et al., 2024).
  • Investigating the impact of various sorghum types on the key aroma compounds of Sichuan Xiaoqu Baijiu through application of the sensomics approach.: In dieser Studie wird untersucht, wie verschiedene Sorghum-Arten die wichtigsten Aromaverbindungen, einschließlich Acetoin, in Sichuan Xiaoqu Baijiu beeinflussen, was die Bedeutung von Acetoin in den Geschmacksprofilen von Lebensmitteln und Getränken belegt (Ma et al., 2024).
  • Regulation of Tetramethylpyrazine Formation by the Phenolics-Fenton Coupled Redox Cycling System.: Die Forschungsarbeit untersucht die biochemischen Signalwege, die von Acetoin bei der Bildung von Tetramethylpyrazin reguliert werden, und liefert Erkenntnisse über seine Rolle bei der Geschmacksstoff-Biosynthese (Xu et al., 2024).
  • Design of a synthetic enzyme cascade for the in vitro fixation of formaldehyde to acetoin.: In dieser Arbeit wird die Entwicklung einer synthetischen Enzymkaskade zur Umwandlung von Formaldehyd in Acetoin vorgestellt, die sein Potenzial in biotechnologischen Anwendungen für die Entgiftung von Formaldehyd zeigt (Cui et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
Vor dem Kauf dieses Materials sind gegebenenfalls weitere Informationen erforderlich
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Origin and Production of Acetoin during Wine Yeast Fermentation.
P Romano et al.
Applied and environmental microbiology, 62(2), 309-315 (1996-02-01)
Xian Zhang et al.
Metabolic engineering, 23, 34-41 (2014-02-15)
Bacillus subtilis produces acetoin as a major extracellular product. However, the by-products of 2,3-butanediol, lactic acid and ethanol were accompanied in the NADH-dependent pathways. In this work, metabolic engineering strategies were proposed to redistribute the carbon flux to acetoin by
2, 3-Butanediol and Acetoin Production from Enzymatic Hydrolysate of Ionic Liquid-pretreated Cellulose by Paenibacillus polymyxa.
Jiang L-Q, et al.
BioResources, 10(1), 1318-1329 (2015)
Zijun Xiao et al.
Biotechnology advances, 32(2), 492-503 (2014-01-15)
Acetoin is a volatile compound widely used in foods, cigarettes, cosmetics, detergents, chemical synthesis, plant growth promoters and biological pest controls. It works largely as flavour and fragrance. Since some bacteria were found to be capable of vigorous acetoin biosynthesis
Stephanie M Pendergrass
Environmental science & technology, 38(3), 858-861 (2004-02-19)
Separate sampling and analytical methods for the determination of diacetyl and acetoin have been developed to assess workplace exposures at a popcorn processing facility have been described. Diacetyl (NMAM 2557) is efficiently recovered from an Anasorb CMS sampler tube when