Merck
W310204
Sigma-Aldrich
Isovaleriansäure
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
3-Methylbuttersäure
Größe auswählen
W310204-SAMPLE
€ 47,40
1 KG
€ 77,10
5 KG
€ 214,00
10 KG
€ 333,00
20 KG
€ 582,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W310204-SAMPLE
€ 47,40
1 KG
€ 77,10
5 KG
€ 214,00
10 KG
€ 333,00
20 KG
€ 582,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
FEMA-Nummer:
3102
Beilstein:
1098522
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
8
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.008
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
0.38 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
824 °F
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−29 °C (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cheese; fatty; acidic; sour
SMILES String
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChIKey
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Isovaleriansäure ist der vorwiegende flüchtige Aromastoff von Schweizer Käse[1] und Bier.[2] Sie wurde als die wichtigste geruchsaktive Verbindung, die für den „Brett“-Geschmack in Wein verantwortlich ist, identifiziert.[3]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The flavour of beer?a review.
Journal of the Institute of Brewing, 76(5), 486-495 (1970)
What is" Brett"(Brettanomyces) flavor?: A preliminary investigation.
ACS Symp. Ser., 714, 96?115-96?115 (1998)
Isovaleric acid is mainly produced by Propionibacterium freudenreichii in Swiss cheese.
Thierry A, et al.
International dairy journal, 14(9), 801-807 (2004)
Wolfgang R Mukabana et al.
Journal of chemical ecology, 38(3), 235-244 (2012-03-20)
Estimating the biting fraction of mosquitoes is of critical importance for risk assessment of malaria transmission. Here, we present a novel odor-based tool that has been rigorously assessed in semi-field assays and traditional African villages for estimating the number of
Zoey P Zahorodny Duggan et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 179(6), 783-798 (2009-04-18)
Fat bodies in the heads of toothed whales, which serve to transmit and receive sound, represent extraordinary examples of physiological specialization in adipose tissues among mammals, yet we know surprisingly little about their biochemical composition. We describe the spatial distributions