Merck
T3807
Sigma-Aldrich
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidin -sulfat (Salz)
97%
Größe auswählen
25 G
€ 44,10
€ 44,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 44,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N6 · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 44,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(N)c(N)n1
InChI
1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)