Fortfahren mit
307181
4,5,6-Triaminopyrimidinsulfat
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
€ 360,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9N5O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
256-446-3
MDL number:
Assay:
98%
€ 360,75
Listenpreis€ 481,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc(N)c1N
InChI
1S/C4H7N5.H2O4S/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7;1-5(2,3)4/h1H,5H2,(H4,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
InChI key
RKJICTKHLYLPLY-UHFFFAOYSA-N
General description
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate was converted to 4,5,6-triaminopyrimidine sulfite by formylation with C13 labeled formic acid that was used in the preparation of adenine labeled with C13.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
25371521025011229
description
98%
description
97%
description
99%
description
technical, 34%
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
mp
-
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate
-
hydroxylamine sulfate reduction agent sodium chloride, hydroxylamine sulfate powder for titration applications, hydroxylamine sulfate technical grade for industrial use, hydroxylamine sulfate chemical for labs, hydroxylamine sulfate 10039-54-0, high purity hydroxylamine sulfate for analytical chemistry, hydroxylamine sulfate for mercury quantification ppb levels, hydroxylamine sulfate solution preparation, ACS grade hydroxylamine sulfate 100g, hydroxylamine sulfate for sulfamic acid synthesis, hydroxylamine sulfate lab-grade, Sigma-Aldrich hydroxylamine sulfate 500g, hydroxylammonium sulfate reagent for atomic absorption spectroscopy, hydroxylamine sulfate cellulose based monitoring tape
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)