Fortfahren mit
375004
2,4-Thiazolidindion
technical grade, 90%
Synonym(e):
2,4(3H,5H)-Thiazoledione, 2,4-Dioxo-1,3-thiazolidine, 2,4-Dioxothiazolidine, 2-Hydroxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one, Thiazole-2,4-dione, Thiazolidin-2,4-dione, Thiazolidinedione (6CI)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-941-2
Beilstein/REAXYS Number:
110700
MDL number:
Assay:
90%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CSC(=O)N1
InChI
1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
InChI key
ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4-Thiazolidinedione is a well-known peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR) activator. Its effect on aging process using kidneys from Fischer 344 rats has been reported. A library of conjugates of 2,4-thiazolidinedione has been synthesized by Knoevenagel condensation followed by reduction using hydrogen gas and Pd/C catalyst. Knoevenagel condensation of various aromatic aldehydes with 2,4-thiazolidinedione in polyethylene glycol-300 has been reported.
Application
Starting material for the synthesis of drugs with antihyperglycemic activity.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)