Merck
SYNS531018
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 10/18
Synonym(e):
Synthware S531018
Größe auswählen
1 EA
€ 24,40
€ 24,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 24,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.51
€ 24,40
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS10/18
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S531018
Allgemeine Beschreibung
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)