Merck
Z268798
Safe-Lab Thermometer-/Schlauchadapter
joint: ST/NS 14/20, opening size 6-7 mm
Synonym(e):
thermometer holder
Größe auswählen
1 EA
€ 115,00
€ 115,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 115,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 115,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F20309-1680
Öffnungsgröße
6-7 mm
Allgemeine Beschreibung
PTFE-Gehäuse mit Viton® O-Ring und PP-Schraubverschluß mit innenliegendem Viton® O-Ring für luftdichtes Arbeiten. Gewinde lockern für Verstellung der Eintauchtiefe von Thermometern und Röhren.
Rechtliche Hinweise
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)