Merck
SYNS532440
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware S532440
Größe auswählen
1 EA
€ 43,60
€ 43,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 43,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.51
€ 43,60
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S532440
Allgemeine Beschreibung
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)