Merck
SYNA451420
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A451420, thermometer inlet adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 16,40
€ 16,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 16,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 16,40
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A451420
Allgemeine Beschreibung
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)