Z215899
Fester PTFE-Stopfen
joint: ST/NS 10/30
Synonym(e):
flask stopper, lab stopper, stoppers
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS10/30
Hersteller/Markenname
Cowie 010.110
Allgemeine Beschreibung
Aus massivem PTFE gedreht mit trapezförmigen Dichtungen für Mittel- bis Hochvakuumanwendungen bis zu 280°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)