Merck
Z215929
Fester PTFE-Stopfen
joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
flask stopper, lab stopper, stoppers
Größe auswählen
1 EA
€ 17,60
€ 17,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 17,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
€ 17,60
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Cowie 010.124
Allgemeine Beschreibung
Aus massivem PTFE gedreht mit trapezförmigen Dichtungen für Mittel- bis Hochvakuumanwendungen bis zu 280°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)