Merck
204250
Sigma-Aldrich
Rubidiumchlorid
99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Rubidium monochloride, Rubidium(1+)chloride
Größe auswählen
10 G
€ 278,00
50 G
€ 1.050,00
€ 278,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 278,00
50 G
€ 1.050,00
About This Item
Lineare Formel:
RbCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 278,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
715 °C (lit.)
Dichte
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Eine Studie zur Entfernung der verunreinigenden Elemente Silicium und Zink von Rubidiumchlorid mittels Vakuumdestillation: Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Reinigung von Rubidiumchlorid von Verunreinigungen wie Silicium und Zink, was für die Aufrechterhaltung der Qualität und Wirksamkeit dieser Verbindung bei verschiedenen Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Cui et al., 2024).
  • Auswirkung einer Ladungsträger-Confinement-Schicht aus Rubidiumchlorid auf die Eigenschaften von CsPbBr3-Perowskit-Leuchtdioden: In diesem Artikel wird die Wirkung von Rubidiumchlorid als Confinement-Schicht in Leuchtdioden untersucht. Die verbesserte Leistung dieser Geräte ist für Chemiker, die an modernen Materialien und elektronischen Geräten arbeiten, relevant (Li et al., 2022).
  • Rubidiumchlorid modulierte die Mikrobiota in den Fäzes von Mäusen: In dieser Forschungsarbeit wird die Wirkung von Rubidiumchlorid auf die Mikrobiota in den Fäzes von Mäusen untersucht. Die gewonnen Erkenntnisse sind möglicherweise für Studien zur Darmgesundheit und deren Auswirkung auf das allgemeine Wohlbefinden nützlich (Chen et al., 2021).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jerzy Karczewski et al.
Biochemical pharmacology, 77(10), 1602-1611 (2009-05-12)
Drug-induced long QT syndrome has been principally ascribed to block of the cardiac hERG K(+) channel. Methanesulfonanilides, such as MK-499, E-4031 and dofetilide, are potent hERG antagonists that likely bind along the S6 helix within the inner vestibule of the
Yui-May Hsiao et al.
Nuclear medicine and biology, 36(1), 39-45 (2009-02-03)
In locations that lack nearby cyclotron facilities for radionuclide production, generator-based (68)Ga radiopharmaceuticals might have clinical utility for positron emission tomography (PET) studies of myocardial perfusion and other physiological processes. The lipophilic and monocationic (67)Ga-labeled gallium chelates of five novel
Jörgen Rosenqvist et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(18), 10852-10862 (2009-08-14)
The acid-base properties of cassiterite (alpha-SnO2) surfaces at 10-50 degrees C were studied using potentiometric titrations of powder suspensions in aqueous NaCl and RbCl media. The proton sorption isotherms exhibited common intersection points in the pH range of 4.0-4.5 under
F Stevens et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 7(2), 240-249 (2005-01-21)
An extensive level of theory study is performed on diatomic chalcogen defects in alkali halide lattices by density functional theory methods. A variety of exchange correlation functionals and basis sets are used for the calculation of electron paramagnetic resonance (EPR)
Christophe Danelon et al.
Biophysical chemistry, 104(3), 591-603 (2003-08-14)
Ion current through single outer membrane protein F (OmpF) trimers was recorded and compared to molecular dynamics simulation. Unidirectional insertion was revealed from the asymmetry in channel conductance. Single trimer conductance showed particularly high values at low symmetrical salt solution.