Merck
P74354
Sigma-Aldrich
3-Pyrrolidinol
98%
Synonym(e):
3-Hydroxy-pyrrolidin
Größe auswählen
1 G
€ 62,50
5 G
€ 297,00
€ 62,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 62,50
5 G
€ 297,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
Beilstein:
102542
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 62,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
OC1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2
InChIKey
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1