Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 196,00 € 147,00 |
Über diesen Artikel
€ 147,00
Listenpreis€ 196,00Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
density
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](N)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m1/s1
InChI key
CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-N
Application
- Descarboxamide analog and Na-methylated analogs of 4-N-(Nω-nitro-L-argininyl)-trans-4-amino-L-proline amide.
- Histamine 3 (H3) receptor antagonists containing pyrrolidin-3-yl-N-methylbenzamide moiety.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 99% |
| assay 97% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.472 (lit.) | refractive index n20/D 1.489 (lit.) | refractive index n20/D 1.366 (lit.) |
| bp 243-244 °C (lit.) | bp 164-165 °C (lit.) | bp 33-34 °C (lit.) |
| density 1.098 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.984 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.829 g/mL at 20 °C (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
196.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91.1 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?