Fortfahren mit
430722
(R)-3-Pyrrolidinol -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
(R)-3-Hydroxy-pyrrolidin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.58
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4450078
Assay:
98%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D −7.6°, c = 3.5 in methanol
mp
104-107 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cl.O[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1
InChI key
QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Application
(R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride can be used as a building block to synthesize:
  • Biaryl carboxamide functional groups containing bis-aminopyrrolidine ureas as potential antagonists of the melanin-concentrating hormone receptor-1.
  • Pyrrolidinol based ionic liquids.
  • Optically active 2-tritylpyrrolidine based organocatalysts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
712280
description
98%
description
≥97.0%
assay
98%
assay
≥97.0% (GC), 97.0-103.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
mp
104-107 °C (lit.)
mp
-
optical activity
[α]20/D −7.6°, c = 3.5 in methanol
optical activity
-
functional group
hydroxyl
functional group
ether, carboxylic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)