Merck
721719
Sigma-Aldrich
3-Bromopiperidine hydrobromide
Größe auswählen
1 G
€ 144,00
€ 144,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 144,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11Br2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 144,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
275-285 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1CNCCC1.Br
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChIKey
BFEXEPRPMXJTEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - Not applicable
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)