Fortfahren mit
56437
(S)-3-Pyrrolidinol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(S)-3-Hydroxy-pyrrolidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 826,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5376132
Assay:
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
€ 826,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −6.5±1.5°, c = 3.5% in methanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
refractive index
n20/D 1.490
density
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI key
JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.0 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)