Merck
78047
Supelco
3-Hydroxy-DL-Kynurenin
analytical standard
Synonym(e):
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzolbutansäure
Größe auswählen
10 MG
€ 116,00
€ 116,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 116,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 116,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
InChIKey
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)