Fortfahren mit
SAE0004
Kynurenine 3-Monooxygenase, Pseudomonas fluorescens (strain 17400), Recombinant
Synonym(e):
KMO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 325,00
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥3 U/mg
€ 325,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
specific activity
≥3 U/mg
mol wt
50,712 Da
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Kynurenine 3-monooxygenase (KMO) is a flavoprotein aromatic hydroxylase (FAH) that catalyzes the hydroxylation of L-kynurenine (L-Kyn) to produce 3-hydroxykynurenine (3-OH-Kyn). This activity is central to tryptophan metabolism and also to the production of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) in higher organisms. KMO contains flavin adenine dinucleotide (FAD) as a non-covalent, but tightly bound, co-factor at a 1:1 ratio of co-factor to protein.
Other Notes
1 unit will oxidize L-kynurenine at 1 mol/min at pH 7.0, 25°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F4928F5178F5053
specific activity
≥3 U/mg
specific activity
See COA for Value
specific activity
≥700 units/mg protein
specific activity
-
form
solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution (2.5 mg in 100 mM Potassium Phosphate Buffer)
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
mol wt
50,712 Da
mol wt
55-60 kDa
mol wt
55-60 kDa
mol wt
55-60 kDa
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)