P17008
L-Phenylalanin
99%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Amino-3-phenyl-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D −32.7°, c = 2 in H2O
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable