Wichtige Dokumente
1.07256
Millipore
L-Phenylalanine
for biochemistry
Synonym(e):
Phe
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
200-568-1
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
<1 Pa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
275-283 °C (decomposition)
Löslichkeit
27 g/L
Dichte
1.34 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
580 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf getrocknete Substanz): 99.0 - 101.0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Identität (spezifische Drehung): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes, kristallines Pulver
Aussehen der Lösung (50 g/l, Salzsäure 1 mol/l): klar und farblos
Spez. Drehung (α 20/D, 20 g/l, Wasser, ber. auf getrocknete Substanz): -33,0 bis -35,5
Chlorid (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 300 ppm
Al (Aluminium): ≤ 5 ppm
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
K (Kalium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Natrium): ≤ 50 ppm
Zn (Zink): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive Substanzen (LC)(Jede Ninhydrin-positive Verunreinigung): ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (Ammonium (570 nm)): ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive Substanzen (LC)(Summe aller Verunreinigungen): ≤ 0.5 %
Trocknungsverlust (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable