Merck
P16605
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyd-Dimethylacetal
97%
Synonym(e):
(2,2-Dimethoxyethyl)-benzol
Größe auswählen
100 G
€ 48,70
€ 48,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 48,70
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
Beilstein:
879360
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 48,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
219-221 °C/754 mmHg (lit.)
Dichte
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(Cc1ccccc1)OC
InChI
1S/C10H14O2/c1-11-10(12-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
InChIKey
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)