Fortfahren mit
24304
ββ-DEX™ 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115710
EC Number:
231-493-2
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
description
GC capillary column
parameter
30-230 °C temperature
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary chiral
separation technique
chiral
General description
Die chirale stationäre Phase in β-DEX Säulen enthält permethyliertes β-Cyclodextrin, eingebettet in eine stationäre Phase von mittlerer Polarität. Wir empfehlen die Säulen für die Enantiomerentrennung eines breiten Bereichs chiraler Verbindungen (Ketone, Ester, Alkane, Alkene, Alkohole, Säuren, Ether u.s.w.). Der 10%ige (β-DEX 110) und 20%ige (β-DEX 120) β-Cyclodextrin-Gehalt ändert die Elutionsreihenfolge, während die Enantioselektivität weitgehend erhalten bleibt.
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
Application
β -DEX™ 120 chiral capillary column was used for the GC analysis of chiral Bis(oxazolinylmethyl)amine ligand.
Features and Benefits
Temp.-Grenzen:
  • 30 °C bis 230 °C
McReynolds-Zahlen: x′ y′ z′ u′ s′ = 119 264 154 134 187
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
243012431024307
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
parameter
30-230 °C temperature
parameter
30-230 °C temperature
parameter
30-230 °C temperature
parameter
30-230 °C temperature
description
GC capillary column
description
GC capillary column
description
GC capillary column
description
GC capillary column
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
Still not finding the right product?
Explore all of our products under βß-DEX™ 120
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the diameter of the column cage for Product 24304, β-DEX™ 120?
    1 answer
    1. The diameter of the column cage is 6in.
      Helpful?
  3. Is the phase bonded for Product 24304, β-DEX™ 120 capillary column?
    1 answer
    1. No, the beta-DEX stationary phases are non-bonded.
      Helpful?
  4. What's the difference between Product 24304, β-DEX™ 120 and β-DEX™ 110?
    1 answer
    1. The stationary phase of the 110 is 10% permethylated while the 120 is 20% permethylated.