Wichtige Dokumente
W239402
α,α-Dimethylphenethyl butyrate
≥95%, FCC, FG
Synonym(e):
(1-cyclohexyl-2-methylpropan-2-yl) butanoate, Benzyl dimethyl carbinol butyrate, Benzyl dimethyl carbinyl butyrate, Dimethyl benzyl carbinyl butyrate, dmbc butyrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets requirements for JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.4839 (lit.)
bp
237-255 °C (lit.)
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity; floral; herbaceous
SMILES String
CCCC(=O)OC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-4-8-13(15)16-14(2,3)11-12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,4,8,11H2,1-3H3
InChIKey
SHSGYHAHMQLYRB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
242.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
117 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?