Fortfahren mit
1.02968
Neocuproine
GR for analysis
Synonym(e):
Neocuproine, 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
€ 165,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
207-601-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
€ 165,00
Listenpreis€ 220,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
specific analyte(s)
cyanide
technique(s)
photometry: suitable
mp
159-164 °C
bulk density
280 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
n1c2c3nc(ccc3ccc2ccc1C)C
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting point: 159 - 164 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
72090932663N1501
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
-
form
crystalline
mp
159-164 °C
mp
-
mp
279-283 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bulk density
280 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
specific analyte(s)
cyanide
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neocuproine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c