Merck
GF54829491
Polyamide/Imide
(PAI), sphere, diam. 3.18 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonym(e):
AM316820
Größe auswählen
1 EA
€ 225,00
€ 225,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 225,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 225,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 548-294-91
Durchmesser
3.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)