Merck
GF10732261
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 2.4 mm, L 500 mm, brown
Synonym(e):
AM317910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 107-322-61
Länge
500 mm
Durchmesser
2.4 mm
Farbe
brown
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)