Merck
408700
Sigma-Aldrich
Polyethylenimin -Lösung
average Mw 1800, 50 wt. % in H2O
Synonym(e):
Ethylenimin polymer -Lösung, PEI, Polyethylenimin -Lösung
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw 1800
Konzentration
50 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.453
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C
SMILES String
N1CC1.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H5N/c3-1-2-4;1-2-3-1/h1-4H2;3H,1-2H2
InChIKey
SFLOAOINZSFFAE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(ethylenimin) (PEI) ist ein positivgeladenes polymeres Amin mit einer linearen oder verzweigten Struktur. Es besitzt chelatbildende Eigenschaften mit verschiedenen Metallionen. Es ist hochgradigwasserlöslich und verhält sich in wässriger Lösung wie eine wirksame Base. Aufgrundseiner überlegenen physikochemischen Eigenschaften wird es verbreitet inBiomedizin, Wasseraufbereitung, Bioimaging, Gentransfer und selbstheilendenMaterialien eingesetzt.
Anwendung
Poly(ethylenimin)-Lösung kann für die Oberflächenmodifikation von Kationenaustauschharzen verwendet werden. Diese modifizierten Harze weisen eine verbesserte Selektivität für Übergangsmetalle auf. Aufgrund der Abstoßungswirkung in der Kationenschicht sinkt die Selektivität für alkalische Ionen. Infolgedessen kann das Harz zum Aufreinigen von Industrieabfällen durch Säulensorption eingesetzt werden.
Es kann als Vorläufer zum Herstellen von Polyelektrolyt-Multischichten zum Fördern der Zelladhäsion und des Zellwachstums auf Implantatoberflächen eingesetzt werden.
PEI kann als reaktive Matrize und Stabilisator für die Herstellung von Metallnanopartikeln in wässrigen Medien verwendet werden. Die Aminogruppen in PEI können mit in Wasser gelösten Metallionen koordinieren und ihre Aggregationsfähigkeit reduzieren. Dies führt zur Bildung kleinerer Nanopartikel.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Es besitzt sich wiederholende Struktureinheiten und eineflexible Polymerkette.
  • Aufgrund der Verfügbarkeit einer großen Anzahl vonAminogruppen an PEI kann es für spezielle Eigenschaften modifiziert oder funktionalisiert werden,beispielsweise für Sensitivität, Spezifizität und Biokompatibilität.
  • HoheWasserlöslichkeit.
Physikalische Form
Verzweigtes Polymer
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jonathon M Muncie et al.
Developmental cell, 55(6), 679-694 (2020-11-19)
Embryogenesis is directed by morphogens that induce differentiation within a defined tissue geometry. Tissue organization is mediated by cell-cell and cell-extracellular matrix (ECM) adhesions and is modulated by cell tension and tissue-level forces. Whether cell tension regulates development by modifying
Diana F Silva et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 332-332 (2020-11-07)
After decades of research recognizing it as a complex multifactorial disorder, sporadic Alzheimer's disease (sAD) still has no known etiology. Adding to the myriad of different pathways involved, bacterial neurotoxins are assuming greater importance in the etiology and/or progression of
Laura R H Ip et al.
Oncotarget, 6(12), 10548-10562 (2015-04-15)
Treatment options for ovarian cancer patients remain limited and overall survival is less than 50% despite recent clinical advances. The lipid phosphatase inositol polyphosphate 4-phosphatase type II (INPP4B) has been described as a tumor suppressor in the PI3K/Akt pathway with
Artikel
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Microfluidic assembly improves polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, overcoming challenges like polydispersity and poor reproducibility.