BR782151
BRAND® lids for microplates BRAND®plates
plate size 96 wells, without condensation rings
Synonym(e):
Accessories, BRANDplates®, Lids, Microplates
Größe auswählen
€ 85,50
Größe auswählen
About This Item
€ 85,50
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 782151
Plattengröße
96 wells
Eignung
suitable for (bacteriological assays)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)