Fortfahren mit
L3911
Greiner multiwell plate lids
for 96 well plate with condensation rings, clear, sterile, high profile (9 mm)
Synonym(e):
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids, Greiner 656171, microplate cover
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122107
Size:
96 well
Sterility:
sterile
Feature:
lid, high profile (9 mm)
€ 78,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
feature
lid, high profile (9 mm)
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 656171
size
96 well
color
clear
General description
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
Microplate Lid, Sterile, Single Position, High Profile, with Condensation Rings
Application
Non-Sterile Lid for Polystyrene MicroPlates, DNAse/RNAse, Human DNA and Pyrogen free
Features and Benefits
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
Other Notes
Length: 127,5 mm; width: 85 mm; curvature +/- 300 μM. Lid height 9 mm
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3661L3536CLS3931
manufacturer/tradename
Greiner 656171
manufacturer/tradename
Greiner 656170
manufacturer/tradename
Greiner 656161
manufacturer/tradename
Corning 3931
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
lid, high profile (9 mm)
feature
lid
feature
lid
feature
lid
size
96 well
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
packaging
case of 100
packaging
case of 100
packaging
case of 100
packaging
pack of 25, case of 50
color
clear
color
clear
color
clear
color
clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner multiwell plate lids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)