BR781601
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 360 μL, V-bottom, transparent
Synonym(e):
96-well, BRANDplates®, Microplates, Plates, medium binding, pureGrade
Größe auswählen
€ 104,00
Größe auswählen
About This Item
€ 104,00
Empfohlene Produkte
Materialien
V-bottom
colorless wells
polystyrene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt Skirt (V-bottom)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781601
Größe
360 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
360 μL
Farbe
transparent
Eignung
suitable for (bacteriological assays)
Bindungsart
medium binding surface
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)