Fortfahren mit
CLS3099
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, clear, sterile, 50/cs
Synonym(e):
universal microplate lid, universal microtiter plate lid, universal multiwell plate lid, universal plate lid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene
Size:
96 or 384 wells
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
pack of 25, case of 50
manufacturer/tradename
Corning 3099
size
96 or 384 wells
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
General description
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
  • Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3098CLS3935CLS3931
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
-
size
96 or 384 wells
size
96 or 384 wells
size
96 or 384 wells
size
96 wells
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Corning 3099
manufacturer/tradename
Corning 3098
manufacturer/tradename
Corning 3935
manufacturer/tradename
Corning 3931
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
case of 100, pack of 25
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
pack of 25, case of 50
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)