Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 319,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene
Size:
96 or 384 wells
€ 319,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt (half skirt)
packaging
case of 100, pack of 25
manufacturer/tradename
Corning 3098
size
96 or 384 wells
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
General description
- Lids are made of rigid polystyrene
- Lids do not have a corner notch on the A1 corner and does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning® plates
- Lid has a shorter skirt than standard lids
- Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
- Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
- Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?