Fortfahren mit
CLS3930
Corning® Microplate Lid
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 100/cs
Synonym(e):
96 multiwell plate lid, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate lid, 96 well plate lid, Corning® Microplate Lid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene
Color:
clear
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1 (individually wrapped), case of 100
€ 329,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 1 (individually wrapped), case of 100
manufacturer/tradename
Corning 3930
size
96 wells
color
clear
General description
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates or 2 mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3931CLS3099CLS3098
description
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 100/cs
description
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs
description
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, clear, sterile, 50/cs
description
universal multiwell plate lid w/o corner notch, polystyrene, clear, sterile, 100/cs
color
clear
color
clear
color
clear
color
clear
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
lid
feature
lid
feature
lid: no
feature
skirt (half skirt), lid
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Corning 3930
manufacturer/tradename
Corning 3931
manufacturer/tradename
Corning 3099
manufacturer/tradename
Corning 3098
packaging
case of 100, pack of 1 (individually wrapped)
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
case of 50, pack of 25
packaging
case of 100, pack of 25
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Microplate Lid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)