BR472000
BRAND® staining tray for glass staining trough
soda-lime glass
Synonym(e):
Microscopy, Staining, Staining Accessories
Größe auswählen
€ 195,00
Größe auswählen
About This Item
€ 195,00
Empfohlene Produkte
Materialien
soda-lime glass
Beschreibung
use with glass staining trough
Hersteller/Markenname
BRAND 472000
L × B × H
88 mm × 70 mm × 40 mm, holds 10 slides
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)