Fortfahren mit
Z358290
Nalgene® staining box
L × W × H 12.5 cm × 12.5 cm × 5 cm
Synonym(e):
gel staining box, electrophoresis tray, Nalgene 5705-1010, gel staining tray, staining box
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5705-1010
Material:
(PCTG)
Packaging:
pack of 2 ea
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
(PCTG)
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5705-1010
L × W × H
12.5 cm × 12.5 cm × 5 cm
General description
Constructed of PCTG [poly(1,4-cyclohexylene dimethylene terephthalate)glycol] with a polypropylene copolymer cover and PDPE plug. Designed for staining and destaining electrophoresis gels. Resists temperatures from −70 to +70°C and is resistant to acids, bases, and some organic solvents. Plug allows draining without handling gels. Stackable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BAF135511001BAF135511000Z359017
description
L × W × H 12.5 cm × 12.5 cm × 5 cm
description
translucent polypropylene, size 5 × 5 × 2 in.
description
clear PMP, size 5 × 5 × 2 in.
description
CryoBox 100, 10 × 10 array
manufacturer/tradename
Nalgene® 5705-1010
manufacturer/tradename
Bel-Art F13551-1001
manufacturer/tradename
Bel-Art F13551-1000
manufacturer/tradename
Nalgene® 5026-1010
material
(PCTG)
material
translucent polypropylene
material
clear PMP
material
polycarbonate
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 10 ea
L × W × H
12.5 cm × 12.5 cm × 5 cm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 1/16 in.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)